D0162
2′,3′-Dideoxyinosine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ddI, ddIno
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2