Documenti fondamentali
660434
Sigma-Aldrich
Octanethiol functional gold nanoparticles
3-5 nm particle size (TEM), dodecanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Sinonimo/i:
Dodecylthiol functionalized gold nanoparticles
Scegli un formato
5 ML
CHF 789.00
CHF 789.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 789.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 789.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
nanoparticles
Stato
nanoparticles
solution
Concentrazione
2 % (w/v) in toluene
Dimensione particelle
3-5 nm (TEM)
Densità
0.9308 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
thiol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Dodecanethiol functionalized gold nanoparticles can beused to fabricate microcapsules that can act as contrast agents for computedtomography or gamma imaging and as drug carriers.
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Shakeel Ahmad Khan et al.
Biomolecules, 10(6) (2020-06-04)
Due to their versatile applications, gold (Au) and silver (Ag) nanoparticles (NPs) have been synthesized by many approaches, including green processes using plant extracts for reducing metal ions. In this work, we propose to use plant extract with active biomedical