Vai a
CPS3500
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 500 mL substrate
Sinonimo/i:
CPS3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 513.00
CHF 436.05
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
CHF 436.05
Prezzo di listinoCHF 513.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for 500 mL substrate
storage temp.
2-8°C
Application
CPS3 formulations are economically priced and outperform the most commonly used competitors′ products. This two component system provides low nanogram detection with superior signal-to-noise ratio. In addition, the components are stable after mixing, adding to the flexibility of usage.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CPS3100CPS260SAB1407510
description
sufficient for 500 mL substrate
description
sufficient for 100 mL substrate
description
sufficient for 60 mL substrate
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solution
form
solution
form
liquid
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
usage
sufficient for 500 mL substrate
usage
sufficient for 100 mL substrate
usage
sufficient for 60 mL substrate
usage
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)