CLS9032
Corning® universal fit pipet tips
100-1000 μL universal fit racked pipet tips, blue, sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
CHF 126.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 126.00
Prodotti consigliati
Materiali
blue tip
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
100 Tips/Rack
Confezionamento
rack of 100
Produttore/marchio commerciale
Corning 9032
Intervallo di volume
100-1000 μL
Volume
100—1000 μL
Descrizione generale
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
- Reliable fit with all major brand pipettors
- Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
- Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)