Documenti fondamentali
CLS4846
Corning® universal fit pipet tips
1-1000 μL universal fit bulk packed pipet tips, blue, non-sterile, 1000 tips/bag, 10,000 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
eCl@ss:
32079201
NACRES:
NB.01
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
blue tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
Bulk Pack
Confezionamento
bag of 1000
case of 10000
Produttore/marchio commerciale
Corning 4846
Intervallo di volume
1-1000 μL
Volume
1—1000 μL
Descrizione generale
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)