CLS440812
Corning® SS2I Stirrer
Single position, Slow Speed, capacity 10 L, AC/DC input 120 V AC
Sinonimo/i:
Corning stirrer accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
platform (glass filled resin)
Caratteristiche
Single position, Slow Speed
Campo di misura
10-150 rpm
Capacità
10 L
Diam. recipiente
≤280 mm
Peso
2.6 kg
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)