CLS431220
Corning® syringe filters
cellulose acetate membrane (surfactant-free), diam. 28 mm, pore size 0.45 μm
Sinonimo/i:
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Scegli un formato
CHF 206.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 206.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
acrylic copolymer housing
cellulose acetate membrane (surfactant-free)
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 431220
Diametro
28 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Descrizione generale
PES for low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) for the lowest protein binding; PTFE for chemical resistance; and regenerated cellulose (RC) the best choice for DMSO compatibility.
- SFCA-PF (surfactant-free cellulose acetate with prefilter) membranes provide the lowest protein binding and have an integral glass fiber prefilter for extra filtering capacity
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)