Documenti
753653
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
60 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Sinonimo/i:
Au NP, Gold colloid
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
nanoparticles
suspension
Concentrazione
~1.9E+10 particles/mL
OD
1
Diametro
60 nm
λmax
536-541 nm
Ind. polidispersione
<0.2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Articoli
Le nanoparticelle di oro (Au) posseggono proprietà ottiche ed elettroniche modulabili e vengono per questo impiegate in numerose applicazioni, in settori come il fotovoltaico, la sensoristica, il drug delivery e la catalisi.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.