CLS431146
Flaconi per coltura cellulare Erlenmeyer Corning®
1 L Erlenmeyer Flask w/ Flat Cap, polycarbonate, sterile, 25/cs
Sinonimo/i:
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
Scegli un formato
CHF 609.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 609.00
Prodotti consigliati
Materiali
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
flat cap
polypropylene cap (Easy-Grip flat)
wide-mouth
wide-mouth neck
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
disposable
graduations 50 mL
no baffles
Confezionamento
pack of 1
case of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 431146
Capacità pallone
1,000 mL
Diam. collo
43 mm
Compatibilità
suitable for (shaker culture applications)
Descrizione generale
I flaconi per coltura Erlenmeyer Corning in policarbonato a fondo piatto sono contenitori sterili monouso ideali per tutte le applicazioni di coltura che richiedono lo scuotimento, oltre che per la manipolazione e la conservazione di liquidi. Come tutti i flaconi Corning, sono certificati apirogeni e sterili.
I flaconi Erlenmeyer da 125 mL a 1 L sono disponibili con i tappi Plug Seal standard a due posizioni o con i tappi filtrati dotati di sfiato. I flaconi da 2 L e 3 L sono disponibili con i tappi dotati di sfiato.
- Prodotti con policarbonato otticamente chiaro
- Ideali per le applicazioni di coltura che richiedono lo scuotimento
- Tappo piatto utilizzato per assicurare la tenuta ermetica dei liquidi. Tappo di facile presa più ergonomico
- Sterilizzati mediante irradiazione gamma e certificati apirogeni
Caratteristiche e vantaggi
- Struttura in policarbonato: il materiale di classe VI USP fornisce un′eccellente chiarezza ottica e resistenza meccanica
- A differenza del PETG, i flaconi non si deformano durante l′autoclavaggio dei terreni di coltura o la sanificazione degli scarti
- A differenza del vetro, i flaconi non si rompono in caso di caduta
Maggiore affidabilità:
- Graduazioni in rilievo per una maggiore accuratezza
- Opzione con tappo dotato di sfiato per consentire il costante scambio di gas, assicurando la sterilità e prevenendo le fuoriuscite
- Confezione individuale sterilizzata mediante irradiazione
- Tutti i flaconi offrono il più elevato livello di assicurazione della sterilità (SAL), pari a 10-6.
- Certificato apirogeno
- Privo di RNasi e DNasi
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)