Documenti fondamentali
CLS431121
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 100 cryogenic vials, 1-2 mL
Sinonimo/i:
cryovials
Scegli un formato
10 EA
CHF 242.00
CHF 242.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 242.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.13
CHF 242.00
Check Cart for Availability
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Holds 100 x 1-2 mL cryovials
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431121
tecniche
cryopreservation: suitable
Caratteristiche e vantaggi
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Recommended for use with internally threaded cryogenic vials only
  • Ridges on the sides of the box for easy grip when wearing gloves
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)