CLS431120
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
Sinonimo/i:
cryovials
Scegli un formato
CHF 308.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 308.00
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Holds 81 x 4-5 mL tubes
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431120
tecniche
cryopreservation: suitable
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Reusable orange cryogenic vial storage box with lid
- Made of virgin polycarbonate to withstand temperature from - 196°C to +121°C
- Ridges on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)