Documenti fondamentali
CLS430915
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
Scegli un formato
500 EA
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
CHF 336.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Materiali
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
Descrizione
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
self-standing conical bottom
Confezionamento
pack of 50
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430915
Parametri
20000 × g max. RCF
Diam. tappo
12.7 mm
Capacità
2.0 mL
D.E. tubo
10.7 mm
Colore
natural
Raccordi
cap (screw cap)
Descrizione generale
  • 2 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
  • Attached cap with silicone O-ring
  • Withstands a maximum RCF of 20,000xg
  • Sterile
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)