Documenti fondamentali
BR780763
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
Scegli un formato
1000 EA
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
CHF 108.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Materiali
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780763
Capacità
2 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)