Documenti fondamentali
CLS430853
Bottiglie rollanti Corning® , trattate per colture cellulari.
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 1700 cm2, cap (Easy Grip), case of 40
Sinonimo/i:
storage vessel
Scegli un formato
40 EA
CHF 820.00
CHF 820.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 EA
CHF 820.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122105
NACRES:
NB.17
CHF 820.00
Check Cart for Availability
Materiali
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
Descrizione
expanded surface
Sterilità
sterile; γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
cap
disposable
graduations
Confezionamento
case of 40
Produttore/marchio commerciale
Corning 430853
Diam. del collo della bottiglia
~45 mm
Area superf. bottiglia
1700 cm2
Volume di esercizio bottiglia
340-510 mL
Capacità
510 mL
diam. × alt.
117 mm × 271 mm
Descrizione generale
Le bottiglie rollanti Corning standard in polistirene sono trattate in superficie per migliorare l′adesione delle cellule utilizzando il trattamento tradizionale gas-plasma. Questo genera ioni ossigeno ad alta energia che si legano alle catene di polistirene della superficie rendendola idrofila e carica negativamente, favorendo così l′adesione cellulare.
Le bottiglie rollanti in polistirene Corning sono trattate per ottimizzare l′adesione cellulare, posseggono una chiarezza ottica superiore e sono realizzate in un unico pezzo resistente e senza saldature Le bottiglie rollanti con superficie espansa presentano delle scanalature che, a parità di dimensioni esterne rispetto alle bottiglie da 850 cm quadrati, forniscono il doppio della superficie di crescita. Le bottiglie rollanti in PET hanno pareti laterali otticamente trasparenti, sono rigide, per ottimizzare la manipolazione automatizzata, e graduate per una facile misurazione del volume. Tutte le bottiglie sono certificate apirogene e hanno i numeri di lotto stampati individualmente per facilitare la tracciabilità. Le bottiglie rollanti, con tappo dotato di sfiato, sono utilizzabili per applicazioni che richiedono uno scambio di gas continuo. Le bottiglie vengono sterilizzate mediante radiazioni gamma. L'imballaggio con fascetta facilita lo spostamento delle bottiglie.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)