Documenti fondamentali
CLS430725U
Flacone per coltura cellulare Corning® con forma a U, 75 cm², collo inclinato
Phenolic-style cap, sterile, tissue culture treated
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
U-bottom flask
canted neck neck
phenolic cap
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
tissue culture treated
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 430725U
Capacità
45 mL
Area superficiale fiasca
(75 cm2)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caratteristiche e vantaggi
  • Le fiasche a forma di U hanno meno angoli, per facilitare la raschiatura delle cellule.
  • Le spalle arrotondate delle fiasche migliorano la presa e la manovrabilità durante la rimozione o la chiusura del tappo.
  • Produzione secondo cGMP
  • Area di crescita cellulare ottimizzata
  • Il design facilita l′impilaggio
  • Superficie di visione ampia e trasparente
  • Elevati standard di qualità (testato al 100% per eventuali perdite)
  • Apirogeno (<0,1 EU/mL)
  • Conforme BSE/TSE
  • Collo inclinato per agevolare il versamento e l′accesso con la pipetta
  • Surface treated for optimal cell attachment
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)