CLS430293
Piastre per coltura con trattamento per coltura tissutale Corning®
D × H 100 mm × 20 mm
Sinonimo/i:
petri dish
Scegli un formato
CHF 532.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 532.00
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
round
Sterilità
sterile
impiego
11.0-16.5 mL Optimal culture medium volume range (Optimal culture medium volume)
Confezionamento
sleeve of 10
Produttore/marchio commerciale
Corning 430293
D × alt.
100 mm × 20 mm
Area superficiale
55 cm2
Caratteristiche e vantaggi
- Prodotte da polistirene vergine otticamente trasparente
- Trattate per un attaccamento ottimale delle cellule
- Sterilizzate mediante irraggiamento gamma e certificate non pirogeniche
- Il profilo sagomato consente di impilarle per facilitarne l′impiego manuale e il trasporto
- Il coperchio è dotato di sfiati per consentire uno scambio costante di gas
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)