Documenti fondamentali
CLS3917
Micropiastra in polistirene in tinta unita a 96 pozzetti Corning®
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Scegli un formato
100 EA
CHF 872.00
CHF 872.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 872.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
CHF 872.00
Check Cart for Availability
Materiali
flat bottom
white bottom
white polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
bag of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 3917
Misura
96 wells
Volume pozzetto
360 μL
Volume d’esercizio
75-200 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
  • La micropiastra Corning® in polistirene compatto da 96 pozzetti ha un fondo piatto con un volume di lavoro da 75 a 200 μL.
  • Pareti in polistirene bianco opaco.
  • Possiede una bassa luminescenza e fluorescenza di fondo.
  • I coperchi non reversibili con anelli anticondensa riducono il rischio di contaminazione
  • Apirogeno e sterilizzato con radiazioni gamma.
  • Codici alfanumerici individuali per l′identificazione dei pozzetti.
  • Superficie idrofila e carica negativa, ottimali per l'adesione e la crescita cellulare.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)