Documenti fondamentali
CLS3736
Corning ®Costar® Not Treated Multiple Well Plates
size 6 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates, well plates
Scegli un formato
100 EA
CHF 370.00
CHF 370.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 370.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiali:
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Misura:
6 wells
Volume pozzetto:
16.8 mL
Volume di lavoro pozzetto:
1.9-2.9 mL
Sterilità:
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Tipo di binding:
non-treated surface
Caratteristiche:
lid
skirt
CHF 370.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Materiali
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Sterilità
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
pkg of bulk pack
Produttore/marchio commerciale
Corning 3736
Misura
6 wells
Volume pozzetto
16.8 mL
Volume di lavoro pozzetto
1.9-2.9 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Flat bottoms
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individual alphanumerical codes for well identification
  • Uniform footprint for ease in stacking
  • Certified nonpyrogenic
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)