Documenti
CLS3506
Piastre multipozzetto trattate con TC Corning® Costar®
size 6 wells, clear, clear polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materiali
clear
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom wells
round clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 3506
Misura
6 wells
Diam.pozzetto
34.8 mm
Volume pozzetto
16.8 mL
Volume di lavoro pozzetto
1.9-2.9 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
• Flat bottoms
• Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
• Individual alphanumerical codes for well identification
• Uniform footprint for ease in stacking
• Treated for optimal cell attachment
• Sterilized by gamma irradiation
• Certified nonpyrogenic
Gli anelli sul coperchio impediscono la contaminazione crociata. Tutte le piastre hanno un′impronta uniforme e una modanatura che facilita l′impilamento. I pozzetti sono identificati con un codice alfanumerico. Polistirolo, se non altrimenti specificato.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.