Documenti fondamentali
CLS3721
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 5, sterile, lid
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
black polystyrene
clear bottom
flat bottom clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
bag of 5
Produttore/marchio commerciale
Corning 3721
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume pozzetto
190 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-125 μL
Compatibilità
suitable for tissue
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)