Documenti fondamentali
CLS358339
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
size 40 μm, blue Nylon, non-sterile
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41104932
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
blue Nylon
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 358339
Misura
40 μm
applicazioni
filtration
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)