CLS357600
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 100 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
individually wrapped paper-plastic
subdivision
Produttore/marchio commerciale
Corning 357600
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.