CLS354639
Corning® Vented Screw Cap
for use with Falcon® 175cm Flasks, sterile
Sinonimo/i:
Vented Screw Cap
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE flask
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 50 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354639
Compatibilità
for use with Falcon® 175cm Flasks
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)