CLS354224
Corning® rLaminin-521
from human, pack of 500 μg
Sinonimo/i:
Corning laminin
Scegli un formato
CHF 382.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 382.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 500 μg
Produttore/marchio commerciale
Corning 354224
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
Features
Recombinant protein
Easy to self-coat
Available in 0.5 mg aliquots for easy handling
Compatible with multiple hPSC culture media and dissociation reagents
Supports undifferentiated expansion of hPSC
Suitable for xeno-free, defined culture environment
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)