CLS353135
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue plug seal
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
cap blue plug seal
graduated 10 ‑ 200 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 353135
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Capacità
150 mL
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)