CLS353136
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue vented
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
cap blue vented
graduated 10 ‑ 200 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 353136
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Capacità
150 mL
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)