CLS353002
Corning® Falcon® Cell Culture Dish
plate diam. × capacity 60 x 15 mm × 6 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Dish
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 500 ea (25 packs of 20)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353002
plate diam. × capacity
60 x 15 mm × 6 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)