Vai a
CLS352001
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
Sinonimo/i:
Corning tube, cell culture tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
round polystyrene
sterility
sterile
feature
cap snap, individually wrapped
packaging
case of 500
manufacturer/tradename
Corning 352001
capacity
14 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLS352037CLS352045CLS352057
description
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
description
capacity 16 mL, cap, screw, sterile, individually wrapped, case of 500
description
capacity 19 mL, cap, screw, sterile, individually wrapped, case of 500
description
capacity 14 mL, cap, sterile, case of 500
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 352001
manufacturer/tradename
Corning 352037
manufacturer/tradename
Corning 352045
manufacturer/tradename
Corning 352057
material
round polystyrene
material
round polystyrene
material
round polystyrene
material
round polystyrene
feature
individually wrapped, cap snap
feature
cap screw, individually wrapped
feature
individually wrapped, cap screw
feature
cap
packaging
case of 500
packaging
case of 500
packaging
case of 500
packaging
case of 500
capacity
14 mL
capacity
16 mL
capacity
19 mL
capacity
14 mL
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)