Documenti fondamentali
CLS3081250
Pyrex® large knob top desiccators
10.5L large top desiccator, complete, 1/cs
Sinonimo/i:
desiccators, glass desiccators
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3081-250
Altezza
357 mm
Capacità
10.5 L
Diam. camera
120 mm
Diam. int. flangia
273.5 mm
Diam. piatto
230 mm
Compatibilità
suitable for (general analytical work)
Categorie correlate
Descrizione generale
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)