Documenti fondamentali
BR65631
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with knob
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 78 mm, with knob lid
Sinonimo/i:
Accessories, Lids
Scegli un formato
1 EA
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 117.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
with knob lid
Produttore/marchio commerciale
BRAND 65631
Diametro nominale × D.E. × alt.
150 mm × 215 mm × 78 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)