Documenti fondamentali
CLS3022P50
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 50 mL
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3022P-50
Alt. × diam. est.
200 mm × 26 mm
Misura
50 mL
Descrizione generale
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.