CLS1015P500
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 500 mL
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
CHF 151.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 151.00
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
graduations (10 mL)
Produttore/marchio commerciale
Corning 1015P-500
Alt. × diam. est.
136 mm × 95 mm
Misura
500 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)