CLLS1046
MCF10A CELLS PTEN (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Sinonimo/i:
MCF10A Cell Line
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MCF10A CELLS PTEN (-/-),
Origine biologica
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
N° accesso OMIM
Temperatura di conservazione
−196°C
Informazioni sul gene
human ... PTEN(5728)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)