Documenti fondamentali
COR-L321
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020756, human unknown/unspecified, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human unknown/unspecified
Confezionamento
tube of 5 μg 96020756-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020756-1VL
Modalità di accrescimento
Aggregates in suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lung carcinoma
Descrizione della linea cellulare
The cell line COR-L321 was established from a 58 year old female patient after chemotherapy.
Terreno di coltura
RPMI 1640 +2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2;37°C. Cells grow slow and in large aggregates.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)