SK-N-DZ
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human nerve (bone marrow metastasis)
Confezionamento
tube of 5 μg 94092305-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092305-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
44XX, monosomic for 10, 11, 13, 14, 19. Both copies of chromosome 2 missing in each cell.
Morfologia
Neuronal
Prodotti
p53, moderate MDR-1 expression
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 9,11
D5S818: 12
D7S820: 12,13
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.