Documenti fondamentali
SK-N-AS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94092302, human nerve (bone marrow metastasis), Polygonal
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human nerve (bone marrow metastasis)
Confezionamento
tube of 5 μg 94092302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092302-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
46
Morfologia
Polygonal
Prodotti
Not specified
Recettori
Vimentin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human neuroblastoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a female patient with neuroblastoma from the metastasis of the bone marrow. Tumourigenic in nude mice.
Applicazioni
Neuroblastoma differentiation studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 9.3
TPOX: 11,12
vWA: 16,17
Terreno di coltura
DMEM or EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)