AFRC MAC 188
Reactivity: Anti-LDL receptor, rabbit, 92102372
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Mieloma
Y3
Reattività
Anti-LDL receptor, rabbit
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Y3 x Rat DA spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against the low density lipoprotein receptor of rabbits.
Immunogeno
Rabbit low density lipoprotein receptor
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse spleen feeder layers upon resuscitation
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)