Documenti fondamentali
RENT RO3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
rat endometrium
Confezionamento
tube of 5 μg 92092514-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92092514-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Spindle shaped
Prodotti
Not specified
Recettori
Glucocorticoid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Sprague-Dawley, primary endometrial, SV40 T antigen transformed
Descrizione della linea cellulare
Derived from the endometrium tissue from the uterus of a 21-28 day-old Sprague-Dawley rat. The cells carry vimentin, uvomorulin, proenkephalin, desmin and connexin 43 markers.
Terreno di coltura
DMEM + 20μg/l Gly-His-Lys (Sigma) + 2mM Glutamine + 80 IU human Insulin/l (Novo) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (heat-inactivated).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Doubling time 35 h.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)