Documenti fondamentali
M1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
mouse bone marrow
Confezionamento
tube of 5 μg 91110711-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91110711-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Myeloblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Interleukin 6 (IL-6), Interferon (IFN), Transfoming Growth Factor ß (TGF ß)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse myeloblast
Descrizione della linea cellulare
A sub-cloned myeloblast established from primary bone marrow cells originating from a SL leukaemic strain mouse. The cells differentiate in response to IL-6.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)