Documenti fondamentali
WB2054M
91011802, rat colon, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
WB2054M, 91011802
Origine biologica
rat colon
Confezionamento
tube of 5 μg 91011802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91011802-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat colon carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Produced from liver tumours of DMH induced rats. Liver tumours were produced by intraportal injection of the parent line WB2054. This cell line forms liver tumours more readily than the parent line.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)