Documenti fondamentali
SW 1417
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90102543, human colon, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human colon
Confezionamento
tube of 5 μg 90102543-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102543-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human colon adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a grade III adenocarcinoma of the colon in a 53 year old female. CEA is produced and electron microscopy reveals the presence of brush borders around colonies in vitro.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C. Centrifugation and resuspension are recommended to disperse clumps.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)