Documenti fondamentali
311
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
insect embryo
Confezionamento
tube of 5 μg 90070547-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90070547-1VL
Modalità di accrescimento
Semi-adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Drosophila embryo
Descrizione della linea cellulare
Derived from embryonic cells of Drosophila melanogaster. Useful for virus studies, particularly picornaviruses and rhabdoviruses.
Applicazioni
Virus studies: picornaviruses, rhabdoviruses
Terreno di coltura
Schneider′s Drosophila medium + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to the tissue culture flask, shake gently to dislodge; culture at 25°C; No CO2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)