Documenti fondamentali
Y13-259
89111412, Reactivity: Anti-p21 Protein, Harvey Murine Sarcoma Virus
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
Osborne-Mendel rat spleen
Mieloma
Y3Ag1.2.3
Reattività
Anti-p21 Protein, Harvey Murine Sarcoma Virus
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Y3Ag1.2.3 x Rat Osborne-Mendel spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody reacts to p21 encoded by Ha-MuSV v-ras gene. Cross-reacts to p21 encoded by Kirsten MuSV v-ras gene, p21 encoded by BALB-SV and 29kDa gag-ras fusion protein encoded by Ra-SV. Recognises p21 species in some uninfected rodent, carnivore and primate lines.
Immunogeno
Ha-MuSV transformed syngeneic NRK cells
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells will semi-attach. Shake cells off or use trypsin to remove cells from flask
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)