PC-12 Cell Line from rat
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88022401, rat adrenal gland (phaeochromocytoma), Not specified
Sinonimo/i:
PC12 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat adrenal gland (phaeochromocytoma)
Confezionamento
tube of 5 μg 88022401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88022401-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Catecholamine, dopamine and NPP
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)