B12
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat nerve
Confezionamento
tube of 5 μg 85042303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85042303-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Glial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat nervous tissue glial
Descrizione della linea cellulare
Ethyl nitrosourea induced tumour cell line. Glial cells are useful in the research of the distribution of neurotransmitter synthesis and brain specific antigens among nerve and glia.
Applicazioni
Neurobiological studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)