C70 cell line human
12022903, human colon, epithelial
Sinonimo/i:
C 70, C-70
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
C70 cell line human, 12022903
Origine biologica
human colon
Modalità di accrescimento
adherent
Morfologia
epithelial
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
C70 cells grow very slowly (see growth curve); following resuscitation or subculture the cells take at least 48 hours to re-attach. Cells should be left without disturbance during this time to facilitate adhesion. Centrifugation of the cells (100g x 5 min) at resuscitation to remove DMSO improves the establishment of a viable culture. Once attached, the cells grow in discrete islands and use of trypsin or trypsin/EDTA to subculture the cells (even without knocking the flask) yields large clumps. Further disaggregation may be achieved by repeatedly pipetting the cells.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)