Documenti fondamentali
ZL34
11120713, human lung, Mesenchymal with thin cytoplasmic processes
Sinonimo/i:
ZL 34, ZL-34
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
ZL34, 11120713
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 11120713-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120713-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Mesenchymal with thin cytoplasmic processes
Recettori
Not specified
Malattie correlate
cancer
Origine della linea cellulare
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
Descrizione della linea cellulare
ZL34 was derived from a fibrous tumour of the pleural cavity in a 53-year old male patient, prior to treatment, with a known history of exposure to asbestos.
Profilo DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 18,20
Terreno di coltura
DMEM:F12 (1:1) (D8062) + L-Glutamine (G7513) + 15% FBS / FCS (F2442).
Mantenimento delle subcolture
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 1-4 x 10,000 cells/cm2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)