C9504
Coenzyme Q6
Sinonimo/i:
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(farnesylfarnesyl)-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-30
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Saccharomyces cerevisiae
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves