C9187
Cys-Gly, oxidized
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cys(Cys-Gly)-Gly
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CSSCC(N)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N4O6S2/c11-5(9(19)13-1-7(15)16)3-21-22-4-6(12)10(20)14-2-8(17)18/h5-6H,1-4,11-12H2,(H,13,19)(H,14,20)(H,15,16)(H,17,18)
KDJVKDYFFTWHBO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3