C8529
Chondroitin sulfate A sodium salt from bovine trachea
~70% (balance is chondroitin sulfate C)
Sinonimo/i:
Alternating Copoly β-glucuronic acid-(1→3)-N-acetyl-β-galactosamine-4-sulfate-(1→4)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~70% (balance is chondroitin sulfate C)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3